missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgM Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18746609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18746609 100 μg 100 microgramos
18710549 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18746609 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB94351100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgM
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2123C
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Immunoglobulin M (IgM), mu chain from human plasma
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3507
Especificidad de la prueba Detects human IgM in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.