missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IgG3 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
201.60€ - 453.60€
Especificaciones
| Antígeno | IgG3 |
|---|---|
| Clon | 985438 |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18782017
![]() |
R&D Systems
MAB10122-SP |
25 μg |
214.00€ 201.60€ / 25 microgramos Ahorro 12.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18744267
![]() |
R&D Systems
MAB10122-100 |
100 μg |
480.00€ 453.60€ / 100 microgramos Ahorro 26.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IgG3 Monoclonal specifically detects IgG3 in Human samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| IgG3 | |
| Western Blot 2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| Human | |
| DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809 | |
| Purified human IgG3 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human IgG3 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-recativity with human IgG1, human IgG2, and human IgG4 is observed. |
| 985438 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 3502.0 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto