missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgG3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18782017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18782017 25 μg 25 microgramos
18744267 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782017

Marca: R&D Systems MAB10122SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG3 Monoclonal specifically detects IgG3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 985438
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IgG3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3502.0
Especificidad de la prueba Detects human IgG3 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-recativity with human IgG1, human IgG2, and human IgG4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.