Learn More
Human IgG2 Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
201.60€ - 477.75€
Especificaciones
| Antígeno | Human IgG2 |
|---|---|
| Clon | 2348B |
| Dilución | Western Blot 2 μg;/mL, ELISA |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18794507
![]() |
R&D Systems
MAB97941-SP |
25 μg |
214.00€ 201.60€ / 25 microgramos Ahorro 12.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18793237
![]() |
R&D Systems
MAB97941-100 |
100 μg |
506.00€ 477.75€ / 100 microgramos Ahorro 28.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human IgG2 Monoclonal specifically detects Human IgG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
| Human IgG2 | |
| Western Blot 2 μg;/mL, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| Ig gamma-2 chain C region, IGHG2, immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker) | |
| Human IgG2 protein | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human IgG2 in direct ELISAs. It does not detect human IgG1, IgG3 and IgG4 in direct ELISAs and Western Blots. |
| 2348B | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 3501.0 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |