missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgG2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18794507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18794507 25 μg 25 microgramos
18793237 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794507

Marca: R&D Systems MAB97941SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Human IgG2 Monoclonal specifically detects Human IgG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgG2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2348B
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg;/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen Ig gamma-2 chain C region, IGHG2, immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human IgG2 protein
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3501.0
Especificidad de la prueba Detects human IgG2 in direct ELISAs. It does not detect human IgG1, IgG3 and IgG4 in direct ELISAs and Western Blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.