Learn More
Novus Biologicals™ Mouse IgG ELISA Kit (Chemiluminescence)
Código de producto. 18391394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18391394 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18391394
Marca: Novus Biologicals™ NBP300441
Human IgG ELISA Kit (Chemiluminescence) measures IgG in Serum, plasma, cell supernatant, and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 0,31 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0.19 ng/mL
Tipo de producto ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids, Plasma, Serum
Especificidad This kit recognizes Mouse IgG in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse IgG and analogues was observed.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3500
Símbolo de gen IGHG1
Cantidad 1 Kit
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinónimo Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Objetivo IgG