Learn More
Gibco™ Human IGF-BP3 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human IGF-BP3 is a 28.8 kDa protein consisting of 264 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
IGFBP3 is a gene that belongs to the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family. The gene encodes a protein that contains both an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. This protein is known to form a ternary complex with insulin-like growth factor acid-labile subunit (IGFALS) and either insulin-like growth factor (IGF) I or II. The complex circulates in the plasma and prolongs the half-life of IGFs while also altering their interaction with cell surface receptors. Various isoforms of the gene have been identified through alternate transcriptional splice variants. Diseases associated with IGFBP3 include Insulin-Like Growth Factor I and Acid-Labile Subunit Deficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P17936 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 3486 |
| Peso molecular | 28.8 kDa |
| Nombre | Human IGF-BP3 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?