missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgE Antibody (F4-#16), Novus Biologicals™

Código de producto. 18732994 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18732994 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18732994 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1785780.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Human IgE Monoclonal specifically detects Human IgE in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgE
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon F4-#16
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Alias de gen immunoglobulin heavy constant epsilon
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Myeloma IgE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.