Learn More
Novus Biologicals™ Human IgA ELISA Kit (Chemiluminescence)
Código de producto. 18382205 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18382205 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18382205 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP300397
Human IgA ELISA Kit (Chemiluminescence) measures IgA in Serum, plasma, cell supernatant, and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 3,13 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1.88 ng/mL
Tipo de producto ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids, Plasma, Serum
Especificidad This kit recognizes Human IgA in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human IgA and analogues was observed.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3493
Símbolo de gen IGHA1
Cantidad 1 Kit
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinónimo Inmunoglobulina A
Objetivo IgA