missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IFN-epsilon Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
193.00€ - 471.00€
Especificaciones
| Antígeno | IFN-epsilon |
|---|---|
| Clon | 995728 |
| Dilución | Immunocytochemistry 8-25 μg;/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18752807
![]() |
R&D Systems
MAB91472-SP |
25 μg |
193.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18773887
![]() |
R&D Systems
MAB91472-100 |
100 μg |
471.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IFN-epsilon Monoclonal specifically detects IFN-epsilon in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.Especificaciones
| IFN-epsilon | |
| Immunocytochemistry 8-25 μg;/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| Q86WN2 | |
| 338376.0 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 995728 | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| IFNE, IFN-E, IFNE1PRO655, IFNepsilon, IFN-epsilon, IFNT1, Ifn-tau-11, INFE1, interferon epsilon, interferon epsilon 1, Interferon epsilon-1, interferon tau-1, interferon, epsilon, interferon-epsilon, MGC119018, MGC119020 | |
| E. coli-derived recombinant human IFN-epsilon, Leu22-Arg208, Accession No. Q86WN2 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human IFN-epsilon in direct ELISAs. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto