missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-epsilon Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18752807 25 μg 25 microgramos
18773887 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18752807

Marca: R&D Systems MAB91472SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-epsilon Monoclonal specifically detects IFN-epsilon in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-epsilon
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 995728
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 μg;/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q86WN2
Alias de gen IFNE, IFN-E, IFNE1PRO655, IFNepsilon, IFN-epsilon, IFNT1, Ifn-tau-11, INFE1, interferon epsilon, interferon epsilon 1, Interferon epsilon-1, interferon tau-1, interferon, epsilon, interferon-epsilon, MGC119018, MGC119020
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IFN-epsilon, Leu22-Arg208, Accession No. Q86WN2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338376.0
Especificidad de la prueba Detects human IFN-epsilon in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.