Learn More
Invitrogen™ Human HYKK (aa 11-90) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30182740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30182740 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30182740
Marca: Invitrogen™ RP98178
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (66%), Rat (66%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59259 (PA5-59259. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Catalyzes the GTP-dependent phosphorylation of 5-hydroxy-L-lysine. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso A2RU49
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 123688
Nombre Human HYKK (aa 11-90) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 5-hydroxy-L-lysine kinase; 5-hydroxylysine kinase; AGPHD1; aminoglycoside phosphotransferase domain containing 1; aminoglycoside phosphotransferase domain-containing protein 1; C630028N24Rik; Hydroxylysine kinase; hydroxylysine kinase 1; HYKK; RGD1308677
Nombre común HYKK
Símbolo de gen HYKK
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ALSKPTFSEEQASALVESVFGLKVSKVRPLPSYDDQNFHVYVSKTKDGPTEYVLKISNTKASKNPDLIEVQNHIIMFLKA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.