missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HOXC9 (aa 13-63) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30200126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30200126 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30200126

Marca: Invitrogen™ RP105294

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66648 (PA5-66648. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

HOXC9 belongs to the homeobox family. The homeobox family is a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms.This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, which are located on different chromosomes and consist of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXC genes located in a cluster on chromosome 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P31274
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 3225
Nombre Human HOXC9 (aa 13-63) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen homeo box C9; homeobox C9; homeobox protein Hox-3.2; Homeobox protein Hox-3 B; Homeobox protein Hox-C9; HO x 3; Hox-3.2; HO x 3 B; Hoxc8; Hoxc9; HOXC-9
Nombre común HOXC9
Símbolo de gen HOXC9
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DSLISHDNEDLLASRFPATGAHPAAARPSGLVPDCSDFPSCSFAPKPAVFS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.