missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Histone H1T (aa 2-62) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30201640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30201640 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30201640

Marca: Invitrogen™ RP107626

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (55%), Rat (55%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66983 (PA5-66983. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P22492
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 3010
Nombre Human Histone H1T (aa 2-62) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen dJ221C16.2; H1 histone family, member T (testis-specific); H1.6; H1ft; H1T; HIST1H1T; histone 1, H1t; histone cluster 1, H1t; histone H1t; Testicular H1 histone
Nombre común Histone H1T
Símbolo de gen H1-6
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SETVPAASASAGVAAMEKLPTKKRGRKPAGLISASRKVPNLSVSKLITEALSVSQERVGMS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.