Learn More
Invitrogen™ Human HES4 (aa 4-27) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30204070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30204070 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30204070
Marca: Invitrogen™ RP105231
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (54%), Rat (54%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84551 (PA5-84551. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
HES4 is a protein coding gene. Transcriptional repressor. Binds DNA on N-box motifs: 5'-CACNAG-3'.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso Q9HCC6
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 57801
Nombre Human HES4 (aa 4-27) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen bHLH factor Hes4; bHLHb42; Class B basic helix-loop-helix protein 42; hairy and enhancer of split 4; hes family bHLH transcription factor 4; HES4; hHES4; transcription factor HES-4
Nombre común HES4
Símbolo de gen HES4
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DTPGKPSASPMAGAPASASRTPDK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining