Learn More
Invitrogen™ Human HBB Recombinant Protein
Código de producto. 11548901
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. 11548901
Marca: Invitrogen™ RP75575
Recombinant Protein
RP-75575 contains purified recombinant human Haptoglobin b-Chain protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75575 may be used as a positive control in many immunological assays.
The alpha (HBA) and beta (HBB) loci determine the structure of the 2 types of polypeptide chains in adult hemoglobin, Hb A. The normal adult hemoglobin tetramer consists of two alpha chains and two beta chains. Mutant beta globin causes sickle cell anemia. Absence of beta chain causes beta-zero-thalassemia. Reduced amounts of detectable beta globin causes beta-plus-thalassemia. The order of the genes in the beta-globin cluster is 5'-epsilon-gamma-G-gamma-A-delta-beta-3'.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P68871
Concentración 0.05 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, Western Blot
Formulación Laemmli with no preservative; pH 6.8
ID de gen (Entrez) 3043
Nombre Human HBB
Intervalo de pH 6.8
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Inmunógeno N/A
Estado normativo RUO
Alias de gen beta globin chain; beta-1-globin; Beta-globin; CD113t-C; Hbb; hemoglobin beta; Hemoglobin beta chain; hemoglobin beta chain complex; hemoglobin beta chain, major-form; Hemoglobin beta-1 chain; hemoglobin subunit beta; Hemoglobin subunit beta-1; hemoglobin, beta; III beta-1 globin; III beta-2 globin; LVV-hemorphin-7; Spinorphin
Nombre común HBB
Símbolo de gen HBB
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Amino acids Ile162- Asn406 containing an N-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions