missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human HB-EGF Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17851033
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17851033

Marca: Gibco™ 10047250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human HB-EGF is a 9.7 kDa protein containing 86 amino acid residues, corresponding to the extracellular EGF-like and heparin-binding domains of the full length HB-EGF protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

HBEGF is a growth factor that mediates its effects via EGFR, ERBB2 and ERBB4. It is required for normal cardiac valve formation and normal heart function. HBEGF promotes smooth muscle cell proliferation. It may be involved in macrophage-mediated cellular proliferation. It is mitogenic for fibroblasts, but not endothelial cells. It is able to bind EGF receptor/EGFR with higher affinity than EGF itself and is a far more potent mitogen for smooth muscle cells than EGF. It also acts as a diphtheria toxin receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q99075
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 1839
Peso molecular 9.7 kDa
Nombre Human HB-EGF
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen AW047313; Diphtheria toxin receptor; Diphtheria toxin receptor (heparin binding epidermal growth factor - like growth factor); diphtheria toxin receptor (heparin-binding EGF-like growth factor); diphtheria toxin receptor (heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor); DTR; DT-R; DTS; DTSF; GFHB; hb egf; HBEGF; Hb-egf; Hegfl; heparin binding EGF like growth factor; heparin binding epidermal growth factor-like growth factor; heparin-binding EGF-like growth factor; heparin-binding epidermal -growth - like growth factor; heparin-binding epidermal growth factor; heparin-binding epidermal -growth factor; proheparin-binding EGF-like growth factor
Nombre común HBEGF
Símbolo de gen HBEGF
Actividad biológica Determined by a cell proliferation assay using Balb/c 3T3 cells. The expected ED50 is ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia DLQEADLDLL RVTLSSKPQA LATPNKEEHG KRKKKGKGLG KKRDPCLRKY KDFCIHGECK YVKELRAPSC ICHPGYHGER CHGLSL
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado