Learn More
Invitrogen™ Human HAAO (aa 199-279) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59826 (PA5-59826. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P46952 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 23498 |
| Nombre | Human HAAO (aa 199-279) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | 0610007K21Rik; 0610012J07Rik; 3 HAO; 3-HAO; 3-HAO {ECO:0000255; 3-HAOxase; 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase; 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase {ECO:0000255; 3-hydroxyanthranilate oxygenase; 3-hydroxyanthranilate oxygenase {ECO:0000255; 3-hydroxyanthranilic acid dioxygenase; 3-hydroxyanthranilic acid dioxygenase {ECO:0000255; Haao; HAD; HAD {ECO:0000255; HAMAP-Rule:MF_03019}; HAO |
| Nombre común | HAAO |
| Mostrar más |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.