Learn More
Invitrogen™ Human GPT (aa 322-385) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (81%), Rat (81%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83179 (PA5-83179. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P24298 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 2875 |
| Nombre | Human GPT (aa 322-385) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | 1300007J06Rik; 2310022B03Rik; AAT1; alanine aminotransferase; alanine aminotransferase 1; ALT; ALT1; glutamate pyruvate transaminase 1; glutamic pyruvate transaminase; glutamic pyruvic transaminase (alanine aminotrasferase); glutamic pyruvic transaminase 1, soluble; glutamic pyruvic transaminase, soluble; glutamic-alanine transaminase 1; glutamic--alanine transaminase 1; glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase); glutamic--pyruvic transaminase; glutamic--pyruvic transaminase 1; GPT; GPT 1; Gpt1; Gpt-1 |
| Nombre común | GPT |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.