Learn More
Gibco™ Human GDF-15/MIC-1 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human GDF-15/MIC-1 is a disulfide linked homodimeric protein consisting of two 112 amino acid polypeptide chains. The calculated molecular weight of Recombinant Human GDF-15/MIC-1 is 24.6 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q99988 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 9518 |
| Peso molecular | 24.6 kDa |
| Nombre | Human GDF-15/MIC-1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |