Learn More
Invitrogen™ Human GATAD2A (aa 15-131) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30202655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30202655 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30202655 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP89394
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (78%), Rat (78%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55065 (PA5-55065. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Transcriptional repressor. Enhances MBD2-mediated repression. Efficient repression requires the presence of GATAD2B. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q86YP4
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 54815
Nombre Human GATAD2A (aa 15-131) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110066C11Rik; BC031407; C80248; GATA zinc finger domain containing 2 A; GATA zinc finger domain-containing protein 2 A; GATAD2A; Hp66alpha; MGC29315; MGC36975; p66 alpha; p66a; p66alpha; RGD1310596; transcriptional repressor p66 alpha; Transcriptional repressor p66-alpha
Nombre común GATAD2A
Símbolo de gen GATAD2A
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LERDPTEDDVESKKIKMERGLLASDLNTDGDMRVTPEPGAGPTQGLLRATEATAMAMGRGEGLVGDGPVDMRTSHSDMKSERRPPSPDVIVLSDNEQPSSPRVNGLTTVALKETSTE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining