Learn More
Invitrogen™ Human GAL3ST4 (aa 313-395) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30210292
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30210292 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30210292
Proveedor: Invitrogen™ RP95729
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (76%), Rat (76%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58262 (PA5-58262. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Catalyzes the transfer of sulfate to beta-1,3-linked galactose residues in O-linked glycoproteins. Good substrates include asialofetuin, Gal-beta-1,3-GalNAc and Gal-beta-1,3 (GlcNAc-beta-1,6)GalNAc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q96RP7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 79690
Nombre Human GAL3ST4 (aa 313-395) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1500031A01Rik; beta-galactose-3-O-sulfotransferase; Beta-galactose-3-O-sulfotransferase 4; beta-galactose-3-O-sulfotransferase, 4; GAL3ST4; Gal3ST-4; Galactose-3-O-sulfotransferase 4; gal-beta-1,3-GalNAc 3'-sulfotransferase; galbeta1-3 GalNAc 3'-sulfotransferase; PP6968; RGD1561105
Nombre común GAL3ST4
Símbolo de gen GAL3ST4
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LLADALCWGLDDVVGFMHNAQAGHKQGLSTVSNSGLTAEDRQLTARARAWNNLDWALYVHFNRSLWARIEKYGQGRLQTAVAE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining