Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17820293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2 x 500 μg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
paquete de 2
17820293 2 x 500 μg 1 miligramo
17810703 100 μg 100 microgramos
30087756 2 x 500 μg paquete de 2
17890493 250 μg 250 microgramos
17810293 25 μg 25 microgramos
17891753 500 μg 500 microgramos
17880493 5 μg 5 microgramos
7 options
Código de producto. 17820293
Marca: Gibco™ 10025A1MG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). CHO cell-derived Recombinant Human FGF-8a is a 21.2 kDa protein consisting of 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-8 is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8a, FGF-8b, FGF-8e and FGF-8f. The human and murine FGF-8a and FGF-8b are identical, unlike human and mouse FGF-8e and FGF-8f, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P55075
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 2253
Peso molecular 21.2
Nombre Human FGF-8 A
Cantidad 2 x 500 μg
Fuente CHO cells
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Símbolo de gen FGF8
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia QHVREQSLVT DQLSRRLIRT YQLYSRTSGK HVQVLANKRI NAMAEDGDPF AKLIVETDTF GSRVRVRGAE TGLYICMNKK GKLIAKSNGK GKDCVFTEIV LENNYTALQN AKYEGWYMAF TRKGRPRKGS KTRQHQREVH FMKRLPRGHH TTEQSLRFEF LNYPPFTRSL RGSQRTWAPE PR
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.