Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). CHO cell-derived Recombinant Human FGF-8a is a 21.2 kDa protein consisting of 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P55075 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 2253 |
| Peso molecular | 21.2 kDa |
| Nombre | Human FGF-8 A |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | CHO cells |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |