Learn More
Gibco™ Human FGF-8 Recombinant Protein
Código de producto. 10651694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10651694 25 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10651694
Marca: Gibco™ PHG0184
Recombinant Protein
Human FGF-8 Recombinant Protein for Bioactivity
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell differentiation and cell migration. Required for normal brain, eye, ear and limb development during embryogenesis. Required for normal development of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal system. Plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P55075
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 2253
Peso molecular 22.4 kDa
Nombre Human FGF-8
Método de purificación Purified
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 ng/μg
Alias de gen AIGF; androgen-induced; Androgen-induced growth factor; FGF; FGF8; Fgf-8; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 8; fibroblast growth factor 8 (androgen-induced); HBGF-8; Heparin-binding growth factor 8; HH6; KAL6; MGC149376
Nombre común FGF8
Símbolo de gen FGF8
Actividad biológica ED50 ≤ 5 ng/mL; determined by the dose-dependent proliferation of Balb/c 3T3 cells.
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Secuencia Human FGF-8b recombinant protein contains 194 amino acids
Contenido y almacenamiento -20°C
Actividad ED50 ≤ 5 ng/mL; determined by the dose-dependent proliferation of Balb/c 3T3 cells.
Nivel de endotoxinas <0.1 ng/μg
Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Growth Factors & Receptors
Forma de proteína Recombinant, Ligand
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína FGFs (Fibroblast Growth Factors)
Categoría de investigación Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Microbiology, Differentiation, Angiogenesis
Línea de productos Gibco
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE