Learn More
Invitrogen™ Human FES (aa 148-293) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (88%), Rat (88%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51568 (PA5-51568. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07332 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 2242 |
| Nombre | Human FES (aa 148-293) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | AI586313; BB137047; c-fes; EC 2.7.10.2; feline sarcoma (Snyder-Theilen) viral (v-fes)/Fujinami avian sarcoma (PRCII) viral (v-fps) oncogene homolog; feline sarcoma oncogene; feline sarcoma/Fujinami avian sarcoma oncogene homolog; Fes; FES proto-oncogene, tyrosine kinase; FPS; Oncogene FES, feline sarcoma virus; p93c-fes; Proto-oncogene c-Fes; proto-oncogene c-Fps; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fes/Fps; RGD1564385; tyrosine kinase Fps/Fes; tyrosine-protein kinase Fes/Fps; Variant 4 |
| Nombre común | FES |
| Mostrar más |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.