missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FAM221A (aa 228-296) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30210973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30210973 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30210973

Marca: Invitrogen™ RP92837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (63%), Rat (63%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55403 (PA5-55403. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Chromosome 7 has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome. The deletion of a portion of the q arm of chromosome 7 is associated with Williams-Beuren syndrome, a condition characterized by mild mental retardation, an unusual comfort and friendliness with strangers and an elfin appearance. Deletions of portions of the q arm of chromosome 7 are also seen in a number of myeloid disorders including cases of acute myelogenous leukemia and myelodysplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso A4D161
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 340277
Nombre Human FAM221A (aa 228-296) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C7orf46; FAM221A; family with sequence similarity 221 member A; family with sequence similarity 221, member A; protein FAM221A; uncharacterized protein C7orf46
Nombre común FAM221A
Símbolo de gen FAM221A
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia DSPFLKAFQASSSSSPETLTDVGTSSQVSSLRRPEEDDMAFFERRYQERMKMEKAAKWKGKAPLPSATK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.