Learn More
Human Erythropoietin/EPO Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
182.70€ - 421.00€
Especificaciones
| Antígeno | Erythropoietin/EPO |
|---|---|
| Clon | 971019 |
| Dilución | Neutralization 0.02-0.2 μg;/mL |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18701457
![]() |
R&D Systems
MAB2872-SP |
25 μg |
194.00€ 182.70€ / 25 microgramos Ahorro 11.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18730957
![]() |
R&D Systems
MAB2872-100 |
100 μg |
421.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Erythropoietin/EPO Monoclonal specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for Neutralization.Especificaciones
| Erythropoietin/EPO | |
| Neutralization 0.02-0.2 μg;/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| CAA26094 | |
| 2056.0 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 971019 | |
| Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Erythropoietin/EPO protein, Ala28-Arg193, Accession # CAA26094 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Erythropoietin/EPO in direct ELISAs. |