Learn More
Human Erythropoietin/EPO Antibody, R&D Systems™
Descripción
Erythropoietin/EPO Monoclonal specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Erythropoietin/EPO |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 971019 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Neutralization 0.02-0.2 μg;/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | CAA26094 |
| Alias de gen | ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |