Learn More
Invitrogen™ Human Erc2 (aa 234-265) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30211754
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30211754
Marca: Invitrogen™ RP108264
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84939 (PA5-84939. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ERC2 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O15083
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 26059
Nombre Human Erc2 (aa 234-265) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 6430531D06; CAST; CAST1; CAST1/ERC2; CAZ-associated structural protein; CAZ-associated structural protein 1; Cmbp; cytomatrix protein p110; D14Ertd171e; ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 2; ELKS2alpha; ELKSL; ERC protein 2; ERC2; KIAA0378; SPBC110; Spc110
Nombre común Erc2
Símbolo de gen Erc2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TQRDLNHLLQQESGNRGAEHFTIELTEENFRR
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining