missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Epigen Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17830113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17830113 25 μg 25 microgramos
17860463 100 μg 100 microgramos
17801653 1 mg 1 miligramo
17850933 250 μg 250 microgramos
17859892 500 μg 500 microgramos
17811143 5 μg 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17830113 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 1005125UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human Epigen is a 7.9 kDa monomeric protein, containing 72 amino acid residues, which comprises the EGF-homologous portion of the Epigen precursor. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Epigen is an EGF-related polypeptide growth factor that signals through the ErbB receptor-1. Promotes the growth of epithelial cells. May stimulate the phosphorylation of EGFR and mitogen-activated protein kinases. It is produced in several tissues, including the testis, liver, and heart, as well as in certain tumor cells. Epigen is mitogenic for fibroblasts and epithelial cells. Human Epigen is initially synthesized as a glycosylated 14.7 kDa transmembrane precursor protein, which is processed by proteolytic cleavage to produce a mature soluble sequence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q6UW88
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 255324
Peso molecular 7.9 kDa
Nombre Human Epigen
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen 2310069M11Rik; ALGV3072; EPG; EPGN; epigen; epithelial mitogen; epithelial mitogen homolog; PRO9904; RGD1560084; UNQ3072/PRO9904
Nombre común Epigen
Símbolo de gen EPGN
Actividad biológica Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine Balb/3T3 cells. The expected ED50 for this effect is 150-300 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia AVTVTPPITA QQADNIEGPI ALKFSHLCLE DHNSYCINGA CAFHHELEKA ICRCFTGYTG ERCEHLTLTS YA
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.