Learn More
Invitrogen™ Human EHD3 (aa 27-77) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30205210
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30205210
Marca: Invitrogen™ RP100845
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (96%), Rat (96%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62079 (PA5-62079. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
EHD3 plays a role in endocytic transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9NZN3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 30845
Nombre Human EHD3 (aa 27-77) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen EH domain containing 3; EH domain-containing protein 3; Ehd2; Ehd3; EH-domain containing 3; EH-domain containing protein 2; PAST homolog 3; PAST3; si:ch211-147c1.2
Nombre común EHD3
Símbolo de gen EHD3
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KLYKSKLLPLEEHYRFHEFHSPALEDADFDNKPMVLLVGQYSTGKTTFIRY
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining