missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human EFTUD1 (aa 770-878) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30180966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30180966 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30180966

Marca: Invitrogen™ RP98105

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (86%), Rat (86%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58870 (PA5-58870. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

EFTUD1 is involved in the biogenesis of the 60S ribosomal subunit and translational activation of ribosomes. Together with SBDS, triggers the GTP-dependent release of EIF6 from 60S pre-ribosomes in the cytoplasm, thereby activating ribosomes for translation competence by allowing 80S ribosome assembly and facilitating EIF6 recycling to the nucleus, where it is required for 60S rRNA processing and nuclear export. Has low intrinsic GTPase activity. GTPase activity is increased by contact with 60S ribosome subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q7Z2Z2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 79631
Nombre Human EFTUD1 (aa 770-878) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4932434J20Rik; 6030468D11Rik; AI451340; AU019507; AU022896; D7Ertd791e; Efl1; Eftud1; elongation factor like GTPase 1; elongation factor Tu GTP binding domain containing 1; elongation factor Tu GTP-binding domain-containing protein 1; Elongation factor-like 1; elongation factor-like GTPase 1; FAM42A; HsT19294; Protein FAM42A; RIA1; ribosome assembly 1 homolog
Nombre común EFTUD1
Símbolo de gen Efl1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SDLIRSMEQLTSSLNEGENTHMIHQKTQEKIWEFKGKLEQHLTGRRWRNIVDQIWSFGPRKCGPNILVNKSEDFQNSVWTGPADKASKEASRYRDLGNSIVSGFQLATL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.