Learn More
Invitrogen™ Human EFCAB3 Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196221
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30196221
Marca: Invitrogen™ RP103927
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61356 (PA5-61356. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
EFCAB3 gene ontology annotations related to this gene include calcium ion binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8N7B9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 146779
Nombre Human EFCAB3 Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen Efcab3; EF-hand calcium binding domain 3; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 3; RGD1305423
Nombre común EFCAB3
Símbolo de gen EFCAB3
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ADATTIKQHVKRATDTYNLGIALEHRKEMLNLWQKIRGDLIGIDSRNE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining