Learn More
Invitrogen™ Human EFCAB13 (aa 45-146) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30205440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30205440 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30205440
Marca: Invitrogen™ RP93468
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (50%), Rat (50%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54476 (PA5-54476. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Número de acceso Q8IY85
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 124989
Nombre Human EFCAB13 (aa 45-146) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C17orf57; EFCAB13; EF-hand calcium binding domain 13; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 13; EF-hand domain-containing protein C17orf57
Nombre común EFCAB13
Símbolo de gen EFCAB13
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TIEKEISPEIRSLSPEYKKIFETSIIFCGEEKSSDFSGEKKVGRKSLQVQQHSKRTEIIPPFLKLSKEKVTRKENSLCKLPNQYSVHKTSSPLCTSSAITRE
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.