missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EBI3 Recombinant Protein

Código de producto. 16111600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16111600 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16111600

Marca: Abnova™ P4568.20ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for Func, SDS-PAGE

This gene was identified by its induced expression in B lymphocytes in response Epstein-Barr virus infection. It encodes a secreted glycoprotein belonging to the hematopoietin receptor family, and heterodimerizes with a 28 kDa protein to form interleukin 27 (IL-27). IL-27 regulates T cell and inflammatory responses, in part by activating the Jak/STAT pathway of CD4+ T cells. [provided by RefSeq]

Sequence: MRKGPPAALTLPRVQCRASRYPIAVDCSWTLPPAPNSTSPVSFIATYRLGMAARGHSWPCLQQTPTSTSCTITDVQLFSMAPYVLNVTAVHPWGSSSSFVPFITEHIIKPDPPEGVRLSPLAERQLQVQWEPPGSWPFPEIFSLKYWIRYKRQGAARFHRVGPIEATSFILRAVRPRARYYVQVAAQDLTDYGELSDWSLPATATMSLGK

Especificaciones

Número de acceso Q14213
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Lyophilized
ID de gen (Entrez) 10148
Peso molecular 23.3kDa
Nombre EBI3 (Human) Recombinant Protein
Método de preparación Escherichia coli expression system
Pruebas de control de calidad 1 ug/lane in 4-20% Tris-Glycine gel Stained with Coomassie Blue
Cantidad 20 μg
Inmunógeno MRKGPPAALTLPRVQCRASRYPIAVDCSWTLPPAPNSTSPVSFIATYRLGMAARGHSWPCLQQTPTSTSCTITDVQLFSMAPYVLNVTAVHPWGSSSSFVPFITEHIIKPDPPEGVRLSPLAERQLQVQWEPPGSWPFPEIFSLKYWIRYKRQGAARFHRVGPIEATSFILRAVRPRARYYVQVAAQDLTDYGELSDWSLPATATMSLGK
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/μg
Alias de gen IL27B
Nombre común EBI3
Símbolo de gen EBI3
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Escherichia coli expression system
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.