Learn More
Invitrogen™ Human EAF1 (aa 113-140) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30209031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30209031 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30209031
Marca: Invitrogen™ RP106944
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (93%), Rat (93%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66261 (PA5-66261. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Acts as a transcriptional transactivator of ELL and ELL2 elongation activities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q96JC9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 85403
Nombre Human EAF1 (aa 113-140) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4933403C17Rik; AI666536; EAF1; ELL (eleven nineteen lysine-rich leukemia gene)-associated factor 1; ELL associated factor 1; ELL-associated factor 1
Nombre común EAF1
Símbolo de gen EAF1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia AEGSSKIQARMEQQPTRPPQTSQPPPPP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining