missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human DDX47 (aa 348-455) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30199932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30199932 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30199932

Marca: Invitrogen™ RP91124

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (94%), Rat (94%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53243 (PA5-53243. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene encodes a member of the DEAD box protein family. DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure, such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. The protein encoded by this gene can shuttle between the nucleus and the cytoplasm, and has an RNA-independent ATPase activity. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9H0S4
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 51202
Nombre Human DDX47 (aa 348-455) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4930588A18Rik; C77285; DDX47; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 47; DEAD box polypeptide 47; DEAD box protein 47; DEAD-box helicase 47; E4-DBP; E4-DEAD box protein; HQ0256; MSTP162; Probable ATP-dependent RNA helicase DDX47; RRP3
Nombre común DDX47
Símbolo de gen DDX47
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IHRVGRTARAGRSGKAITFVTQYDVELFQRIEHLIGKKLPGFPTQDDEVMMLTERVAEAQRFARMELREHGEKKKRSREDAGDNDDTEGAIGVRNKVAGGKMKKRKGR
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.