Learn More
Invitrogen™ Human DDI1 (aa 362-394) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (56%), Rat (56%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-140306 (PA5-140306. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q8WTU0 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 414301 |
| Nombre | Human DDI1 (aa 362-394) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | 1700011N24Rik; DDI1; DDI1, DNA-damage inducible 1, homolog 1; DDI1, DNA-damage inducible 1, homolog 1 (S. cerevisiae); DNA damage inducible 1 homolog 1; DNA-damage inducible 1 homolog 1; DNA-damage inducible 1 homolog 1 (S. cerevisiae); DNA-damage inducible protein 1; protein DDI1 homolog 1; RGD1559430 |
| Nombre común | DDI1 |
| Mostrar más |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.