missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Cyclin A2 (aa 79-144) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30207117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30207117 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30207117

Marca: Invitrogen™ RP92872

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (75%), Rat (75%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-82732 (PA5-82732. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Cyclins are regulatory subunits of the cyclin-dependent kinases (cdks) and they control transition at different specific phases of the cell cycle. The temporal expression of cyclins is tightly regulated and subsequently plays a critical role in controlling the enzymatic activity of cdks. These cyclin / cdk complexes are essential for passage through specific stages in the cell cycle. In mammalian somatic cells, cyclin A is required for S phase and passage through G2-phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P20248
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 890
Nombre Human Cyclin A2 (aa 79-144) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen AA408589; Ccn1; Ccn-1; CCNA; CCNA2; ccna2.S; Cyca; CycA2; Cyclin A; cyclin A2; Cyclin A2 (Cyclin A); cyclin A2 S homeolog; Cyclin A-3; cyclin-A; Cyclin-A2; XELAEV_18009326mg
Nombre común Cyclin A2
Símbolo de gen CCNA2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PVNDEHVTVPPWKANSKQPAFTIHVDEAEKEAQKKPAESQKIEREDALAFNSAISLPGPRKPLVPL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.