Learn More
Invitrogen™ Human CXCR2 (aa 3-48) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (46%), Rat (46%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83213 (PA5-83213. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P25025 |
| Concentración | ≥5.0 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking Assay, Control |
| Formulación | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| ID de gen (Entrez) | 3579 |
| Nombre | Human CXCR2 (aa 3-48) Control Fragment |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Alias de gen | C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD128; CD182; CD182 antigen; CDw128; CDw128b; chemokine (C-X-C motif) receptor 2; chemokine (CXC) receptor 2; chemokine (C-X-C) receptor 2; Cmkar2; CXC; C-X-C chemokine receptor type 2; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine receptor 2; Cxcr2; CXC-R2; CXCR-2; CXCR2 gene for IL8 receptor type B; Gpcr16; GRO/MGSA receptor; high affinity interleukin-8 receptor B; IL-8 receptor alpha chain; Il-8 receptor b; IL-8 receptor beta; IL-8 receptor type 2; IL-8 R B; IL8R2; IL8RA; Il8rb; IL-8 rb; IL-8 Rh; interleukin 8 receptor B; interleukin 8 receptor type 2; interleukin 8 receptor, beta; interleukin-8 receptor type B; mIL-8 RH |
| Nombre común | CXCR2 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.