Learn More
Gibco™ Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human MIG is an 11.7 kDa protein containing 103 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CXC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q07325 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 4283 |
| Peso molecular | 11.7 kDa |
| Nombre | Human CXCL9 (MIG) |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |