Learn More
Invitrogen™ Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein
Artikelnummer. 17686635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
17686635 500 μg 500 microgramos
17656635 10 μg 10 microgramos
17666635 25 μg 25 microgramos
17676635 100 μg 100 microgramos
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17686635
Marke: Invitrogen™ RP87844
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
E. coli Recombinant Protein
MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso Q07325
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 4283
Peso molecular 11.7 kD
Nombre Human CXCL9 (aa 23-125)
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen BB139920; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; Cxcl9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; MIG; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; Protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9
Símbolo de gen CXCL9
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.