missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein

Código de producto. 17656635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17656635 10 μg 10 microgramos
17666635 25 μg 25 microgramos
17676635 100 μg 100 microgramos
17686635 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17656635

Marca: Invitrogen™ RP87841

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q07325
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 4283
Peso molecular 11.7 kD
Nombre Human CXCL9 (aa 23-125)
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen BB139920; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; Cxcl9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; MIG; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; Protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9
Símbolo de gen CXCL9
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.