Learn More
Human CXCL5/ENA-78 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
199.50€ - 1982.40€
Especificaciones
| Antígeno | CXCL5/ENA-78 |
|---|---|
| Clon | 33160 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 3-15 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18704438
![]() |
R&D Systems
MAB254-SP |
25 μg |
211.00€ 199.50€ / 25 microgramos Ahorro 11.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18769448
![]() |
R&D Systems
MAB254-100 |
100 μg |
508.00€ 479.85€ / 100 microgramos Ahorro 28.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18724968
![]() |
R&D Systems
MAB254-500 |
500 μg |
2100.00€ 1982.40€ / 500 microgramos Ahorro 117.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CXCL5/ENA-78 Monoclonal specifically detects CXCL5/ENA-78 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.Especificaciones
| CXCL5/ENA-78 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 3-15 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P42830 | |
| 6374 | |
| E. coli-derived recombinant human CXCL5/ENA-78 Ala37-Asn114 (predicted) Accession # P42830 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human CXCL5/ENA-78 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CXCL1, 2, 3, 8, 10, or recombinant mouse CXCL2 is observed. |
| 33160 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, CXCL5, ENA78, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78 | |
| CXCL5 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only