Learn More
Gibco™ Human CXCL13 (BLC/BCA-1) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human BCA-1 is a 10.3 kDa protein containing 87 amino acid residues including the four highly conserved cysteine residues present in CXC chemokines. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O43927 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 10563 |
| Peso molecular | 10.3 kDa |
| Nombre | Human CXCL13 (BLC/BCA-1) |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |