missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human CXCL12 (SDF-1b) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. p-7245816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17832053 100 μg 100 microgramos
17802393 10 μg 10 microgramos
17812353 1 mg 1 miligramo
17812393 250 μg 250 microgramos
17852153 2 μg 2 microgramos
17852193 500 μg 500 microgramos
17802553 50 μg 50 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17832053

Marca: Gibco™ 30028B100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human SDF-1beta is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

CXCL12 is a stromal cell-derived alpha chemokine member of the intercrine family. This gene product and its receptor CXCR4 can activate lymphocytes and have been implicated in the metastasis of some cancers such as breast cancer. Mutations in this gene are associated with resistance to human immunodeficiency virus type 1 infections. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P48061
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 6387
Peso molecular 8.5 kDa
Nombre Human CXCL12 (SDF-1 b)
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate repressed protein 1; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 12; chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (stromal cell-derived factor 1); CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 12; C-X-C motif chemokine ligand 12; CXCL; CXCL12; Intercrine reduced in hepatomas; IRH; PBSF; pre-B cell growth-stimulating factor; pre-B-cell growth-stimulating factor; SCYB12; Sdf1; SDF-1; sdf-1 beta; SDF-1 gamma; SDF1A; SDF-1-alpha(3-67); SDF1B; SDF-1-beta(3-72); Stromal cell-derived factor 1; stromal cell-derived factor-1 gamma; thymic lymphoma cell-stimulating factor; TLSF; Tpar1
Nombre común CXCL12 beta
Símbolo de gen Cxcl12
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract activated human T-lymphocytes using a concentration range of 10-50 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.