missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CXCL1 (GRO alpha) Recombinant Protein

Código de producto. p-7220388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17696615 10 μg 10 microgramos
17606625 25 μg 25 microgramos
17616625 100 μg 100 microgramos
17626625 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17696615

Marca: Invitrogen™ RP87825

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09341
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 2919
Peso molecular 7.8 kD
Nombre Human CXCL1 (aa 35-107)
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen alpha-chemokine; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha); Cinc1; CINC-1; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 1; C-X-C motif chemokine ligand 1; CXCL; Cxcl1; CXCL-1; cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1; fibroblast secretory protein; FSP; gro; GRO a; GRO a; Gro1; GRO1 oncogene; GRO1 oncogene (melanoma growth stimulating activity, alpha); GRO1 oncogene (melanoma growth-stimulating activity); GROa; GROalpha; GRO-alpha(1-73); GRO-alpha(4-73); GRO-alpha(5-73); GRO-alpha(6-73); Growth-regulated alpha protein; GROa; Hematopoietic synergistic factor; HSF; KC; KC(5-72); KC/GR)-alpha; KC/GRO-alpha; KC-T; melanoma growth stimulating activity, alpha; Melanoma growth stimulatory activity; melanoma growth stimulatory activity alpha; Mgsa; MGSA alpha; MGSA-a; N51; NAP3; NAP-3; Neutrophil-activating protein 3; platelet-derived growth factor-inducible protein KC; SCYB1; secretory protein N51
Símbolo de gen Cxcl1
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.