Learn More
Human Coronavirus Spike S1 Rabbit anti-HCoV-HKU1, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18342322 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18342322 0.1 mg 0.10 miligramo
18399421 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18342322 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3148650.1MG
Rabbit Polyclonal Antibody
Human Coronavirus Spike S1 Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike S1 in HCoV-HKU1 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human Coronavirus Spike S1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS, 0.2 um filtered.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant HCoV-HKU1 spike subunit 1 (S1)
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana HCoV-HKU1
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG