Learn More
Human Coronavirus Spike Protein Mouse anti-HCoV-229E, HCoV-NL63, Clone: 6, Novus Biologicals™
Código de producto. 18394894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18394894 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18394894
Marca: Novus Biologicals NBP314654100UL
Mouse Monoclonal Antibody
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-229E, HCoV-NL63 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human Coronavirus Spike Protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative
Alias de gen HKU1, Spike glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3200426
Especies diana HCoV-229E, HCoV-NL63
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1